Learn More
Chlorhydrate de naloxone dihydraté 1,0 mg/ml dans du méthanol (sous forme de base libre anhydre), LoGiCal
Description
Chlorhydrate de naloxone dihydraté 1,0 mg/ml dans du méthanol (sous forme de base libre anhydre)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Naloxone hydrochloride dihydrate |
| CAS | 51481-60-8 |
| Noms d’analytes ou de composants | Naloxone hydrochloride dihydrate |
| Conditions d’expédition | Ice Pack (-20°C) |
| Formule moléculaire | C19 H21 N O4 . Cl H . 2 H2 O |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Naloxone Hydrochloride Dihydrate, Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-17-(2-propenyl)-, hydrochloride, dihydrate, (5 alpha)- |
| Formule InChI | InChI=1 S/C19H21NO4.ClH0.2H2O/c1-2-8-20-9-7-18-15-11-3-4-12(21)16(15)24-17(18)13(22)5-6-19(18,23)14(20)10-11;;;/h2-4,14,17,21,23 H,1,5-10H2;1 H;2*1H2/t14-,17+,18+,19-;;;/m1.../s1 |
| SMILES | O.O.Cl.Oc1ccc2C[C@H]3 N(CC=C)CC[C@@]45 [C@@H](Oc1c24)C(=O)CC[C@@]35 O |
| Nom IUPAC | (4 R,4 AS,7 aR,12 bS)-4 A,9-dihydroxy-3-prop-2-ényl-2,4,5,6,7 A,13-hexahydro-1 H-4,12-méthanobenzofuro[3,2-e]isoquinoléine-7-one;dihydrate;chlorhydrate |
| Afficher plus |