Learn More
Nalpha-Boc-D-lysine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Nalpha-Boc-D-lysine |
| Point de fusion | 196°C to 200°C |
| Quantité | 5 g |
| Rotation optique | −22° (c=2 in Methanol) |
| Poids de la formule | 246.3 |
| Pourcentage de pureté | 98% |