Learn More
Nalpha-Boc-Nomega-nitro-L-arginine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15448868
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 15448868
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H62339.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2188-18-3 | C11H21N5O6 | 319.318 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2188-18-3
Formule moléculaire C11H21N5O6
Poids moléculaire (g/mol) 319.318
Numéro MDL MFCD00065556
Clé InChI OZSSOVRIEPAIMP-ZETCQYMHSA-N
Synonyme boc-arg no2-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-3-nitroguanidino pentanoic acid, n2-tert-butoxycarbonyl-n5-n-nitrocarbamimidoyl-l-ornithine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-n'-nitrocarbamimidamido pentanoic acid, boc arg no2 oh, boc-arg no-oh, pubchem12925, boc-l-arginine nitro, boc-l-arg no2 oh, boc-arg no2
CID PubChem 75141
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CCCN=C(N)N[N+](=O)[O-])C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nalpha-Boc-Nomega-nitro-L-arginine
Beilstein 2015163
Quantité 25 g
Poids de la formule 319.31
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide