Learn More
Nalpha, nepsilon-Di-Boc-L-lysine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15428618
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 15428618
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H62019.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2483-46-7 | C16H30N2O6 | 346.42 g/mol
Nalpha, Nepsilon-Di-Boc-L-lysine is used as fine chemical intermediate, synthesis intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le Nalpha, la népsilon-Di-Boc-L-lysine est utilisée comme intermédiaire chimique fin, intermédiaire de synthèse.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, l’éther, l’acétate d’éthyle et le méthanol
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2483-46-7
Formule moléculaire C16H30N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 346.42
Numéro MDL MFCD00038515
Clé InChI FBVSXKMMQOZUNU-LDGXTIHJNA-N
Synonyme boc-lys boc-oh, s-2,6-bis-tert-butoxycarbonylaminohexanoic acid, boc-lys boc, s-2,6-bis tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, di-boc-l-lysine, na, ne-bis-boc-l-lysine, boc-l-lys boc-oh, boc-l-lys boc, boc-l-lysine boc, s-2,6-bis-tert-butoxycarbonylamino-hexanoic acid
CID PubChem 7349648
Nom IUPAC acide (2S)-2,6-bis[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nalpha,Nepsilon-Di-Boc-L-lysine
Couleur Blanc
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,ether,ethyl acetate and methanol
Quantité 25 g
Poids de la formule 346.42
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Faible fusion de solide