Learn More
Sel de Nalpha,Nepsilon-Di-Boc-L-lysine dicyclohexylammonium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7054519
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 15497836
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H62785.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 15098-69-8 | C28H53N3O6 | 527.75 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15098-69-8
Formule moléculaire C28H53N3O6
Poids moléculaire (g/mol) 527.75
Numéro MDL MFCD00038892
Clé InChI HRLHJTYAMCGERD-VAMKTSTMNA-N
Synonyme boc-lys boc-oh.dcha, boc-lys boc-oh dcha, dicyclohexylamine s-2,6-bis tert-butoxycarbonyl amino hexanoate, n,n'-di-boc-l-lysine dicyclohexylamine salt, boc-lys boc-oh dicyclohexammonium salt, n,n'-bis tert-butoxycarbonyl-l-lysine dicyclohexylamine 1:1, 2s-2,6-bis tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid; dicha, boc-lys boc-ohcha, boc-lys boc-oh?cha, boc-lys boc-ohdcha
CID PubChem 12017189
Nom IUPAC acide (2S)-2,6-bis[(2-méthylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexanoïque ; N-cyclohexylcyclohexanamine
SMILES C1CCC(CC1)NC1CCCCC1.CC(C)(C)OC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Nalpha,Nepsilon-Di-Boc-L-lysine dicyclohexylammonium salt
Point de fusion 139°C to 143°C
Couleur Blanc
Beilstein 6262378
Quantité 25 g
Poids de la formule 527.74
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide