Learn More
Chlorhydrate de naltrexone 1,0 mg/ml dans du méthanol (sous forme de base libre), LoGiCal
Description
Chlorhydrate de naltrexone 1,0 mg/ml dans du méthanol (sous forme de base libre)
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Naltrexone hydrochloride |
| CAS | 16676-29-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | Naltrexone hydrochloride |
| Conditions d’expédition | Poche de glace (-20 °C) |
| Formule moléculaire | C20 H23 N O4 . Cl H |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Antaxone, Depade, EN 1639 A, NIH 8503, Nalorex, Morphinan-6-one, 17-(cyclopropylmethyl)-4,5 alpha-epoxy-3,14-dihydroxy-, hydrochloride (8 CI), Morphinan-6-one, 17-(cyclopropylmethyl)-4,5 alpha-epoxy-3,14-dihydroxy-, hydrochloride (8 CI), Morphinan-6-one, 17-(cyclopropylmethyl)-4,5 alpha-epoxy-3,14-dihydroxy-, hydrochloride (8 CI), Morphinan-6-one, 17-(cyclopropylmethyl)-4,5 alpha-epoxy-3,14-dihydroxy-, hydrochloride (8 CI), Morphinan-6-one, 17-(cyclopropylmethyl)-4,5 alpha-epoxy-3,14-dihydroxy-, hydrochloride (8 CI), Morphinan-6-one, 17-(cyclopropylmethyl)-4,5 alpha-epoxy-3,14-dihydroxy-, hydrochloride (8 CI) |
| Formule InChI | InChI=1 S/C20H23NO4.ClH/c22-13-4-3-12-9-15-20(24)6-5-14(23)18-19(20,16(12)17(13)25-18)7-8-21(15)10-11-1-2-11;/h3-4,11,15,18,22,24 H,1-2,5-10H2;1 H/t15-,18+,19+,20-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.Oc1ccc2C[C@H]3 N(CC4CC4)CC[C@@]56 [C@@H](Oc1c25)C(=O)CC[C@@]36 O |
| Nom IUPAC | (4 R,4 AS,7 aR,12 bS)-3-(cyclopropylméthyl)-4 A,9-dihydroxy-2,4,5,6,7 A,13-hexahydro-1 H-4,12-méthanobenzofuro[3,2-e]isoquinoléine-7-one;chlorhydrate |
| Afficher plus |