Learn More
Nano-Secondary™ Alpaca, anti-Human, Chromotek
Code produit 18000596
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantity: 50 μL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
18000596 Quantity: 50 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18000596 Fournisseur Chromotek Code fournisseur shuGCys22500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    682.65€
    624.00€ / 500µg
    Économisez 58.65€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Alpaca Recombinant Monoclonal Antibody
Nano-Secondary™ Recombinant Monoclonal antibody specifically detects Nano-Secondary™ in Human samples.
Spécification
Antigène Nano-Secondary™
Espèces hôtes Alpaca
Quantité 50 μL
Primaire ou secondaire Secondary
Espèces cibles Human
Forme Liquid
Isotype IgG