Learn More
Macherey-Nagel™ Plaques en verre Nano Silicon
Code produit. 10206761 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Description:
Degré de silanisation : 100%
Degré de silanisation : 50%
Conditionnement:
25 pièces
Code produit. 10206761
Marque: Macherey-Nagel™ 811062
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Plaques de verre HPTLC en différentes tailles de plaques pour de nombreuses applications différentes. Gel de silice avec modification de l’octadécyle (C18, ODS, RP18) Teneur en carbone : environ 14 %.
Plaques de verre HPTLC, gel de silice modifiée, RP, Nano-SIL C18-100 UV254
  • Matériau de la base : plaques de verre avec gel de silice
  • Mode : Phase inverse
  • Dureté de la couche : Standard, souple
Adsorbant :
  • Gel de silice avec modification de l’octadécyle (C18, ODS, RP18)
  • Phase Nano-SIL C18-100 UV254
  • Indicateur UV : Oui
  • Type de particules : Particules entièrement poreuses (FPP)
  • Forme des particules : Irrégulière
  • Taille moyenne des pores de 60 Å
  • Volume spécifique des pores de 0,75 ml/g,
  • Granulométrie de 2 à 10 µm
  • Liants : Oui
Indicateurs :
Cette plaque peut être utilisée avec différents indicateurs : silicate de zinc activé au manganèse avec fluorescence verte pour les UV à ondes courtes (254 nm) ; Pigment fluorescent inorganique spécial avec fluorescence bleue pour UV à ondes longues (366 nm)
Liants :
Produits hautement polymériques, stables dans presque tous les solvants organiques et résistant aux réactifs de visualisation agressifs
Applications recommandées :
Alcaloïdes, acides aminés, barbituriques, médicaments, flavonoïdes, dérivés de l’indole, azurants optiques, peptides, phénols, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), agents conservateurs, phase inverse (RP), stéroïdes, huiles végétales (identification des huiles grasses selon l’agence de protection de l’environnement)
Caractéristiques générales des plaques de verre CCM de Macherey-Nagel :
  • Plaques pré-enduites prêtes à l’emploi
  • Large gamme de tailles de plaques, de revêtements de surface et de renforcements
  • La plaque peut être facilement étiquetée pour une identification claire
  • Les plaques de verre sont robustes, résistantes à la chaleur et chimiquement résistantes à toutes les phases mobiles et réactifs de visualisation courants.
  • Efficacité accrue de la séparation grâce à une distribution optimisée de la taille des particules
  • Une plaque anti-poussière permet une manipulation pratique et évite la contamination au silice de la chambre CCM
Spécification
Matière absorbante Nano silice
Description Degré de silanisation : 100%
Matériau Nano silicone
Granulométrie 2 à 10 μm
Porosité 60 Å
Quantité 25
Type Plaque en verre
Indicateur fluorescent UV254
Volume des pores 0,75 ml/g
Surface spécifique 500 m2/g
Épaisseur (métrique) 0,20 mm
Dimensions (L x l) 10 x 10 cm