Learn More
Thermo Scientific NanoDrop™ Reagents
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
PV-1 Performance Verification
PV-8 Performance Verification
Conditionnement:
1 pièce
Description
Certified standards for verifying instrument performance to factory specifications are available separately.
Caractéristiques :
- Solution avec valeurs d’absorbance certifiées
- Permet de créer un enregistrement des performances photométriques correctes d’un spectrophotomètre NanoDrop One
Spécification
Spécification
| Type | PV-1 Performance Verification |
| À utiliser avec (équipement) | Spectrophotomètres NanoDrop One et NanoDrop OneC |
| Conditions de stockage | Conserver à température ambiante |