Learn More
Thermo Scientific NanoDrop™ Reagents
Code produit. p-10341000 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
PV-1 Performance Verification
PV-8 Performance Verification
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17732867
Marque: Thermo Scientific CHEMPV1
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Certified standards for verifying instrument performance to factory specifications are available separately.
Caractéristiques :
  • Solution avec valeurs d’absorbance certifiées
  • Permet de créer un enregistrement des performances photométriques correctes d’un spectrophotomètre NanoDrop One
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type PV-1 Performance Verification
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètres NanoDrop One et NanoDrop OneC
Conditions de stockage Conserver à température ambiante