Learn More
Implen™ Spectrophotomètre UV/Visible à cuve NanoPhotometer™ C40
Code produit. 15528783 Tous les produits Implen Produits
Change view
Click to view available options
Type:
Spectrophotomètre
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Type unitSize
15528783 Spectrophotomètre 1 pièce
15598783 Spectrophotomètre 1 pièce
2 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 15528783
Marque: Implen™ C40Mobile
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Pour applications de cuves. Convient à toutes les mesures photométriques courantes telles que les dosages protéiques, la cinétique et la courbe standard. Fonctionnement intuitif de l’écran tactile, faible encombrement et intégration du réseau pour un fonctionnement pratique en laboratoire. Technologie brevetée sans réétalonnage
Le spectrophotomètre Implen NanoPhotometer™ C40 UV/VIS offre des données d’acquisition complètes de 200 à 900 nm pour toutes les applications photométriques à cuves dans les sciences de la vie. Il peut être mis à niveau au NanoVolume à l’aide de la cuve Implen Submicoliter. Sa conception autonome avec un écran tactile intégré et un faible encombrement le rendent idéal pour une utilisation sur paillasse de laboratoire.
Aucun réétalonnage n’est nécessaire pendant toute la durée de vie. Logiciel CFR21 disponible en option pour la conformité à 21 CFR partie 11 pour l’environnement GxP.
  • Plage de détection ADNdb 0,1 ng/µl - 130 ng/µl
  • Plage de détection BSA 0,003 mg/ml - 3,7 mg/ml
  • Plage photométrique de 0 à 2,6 A
  • Plage d’acquisition 200 à 900 nm
  • Hauteur centrale (hauteur Z) 8,5 mm
  • Convient à toutes les cuves de dimensions extérieures 12,5 x 12,5 mm
  • Port de la cuve contrôlé par température 37°C
  • Mesure du temps pour la plage d’acquisition complète : 2,5 secondes
  • Applications préprogrammées pour les acides nucléiques (marqués) (ADN, ARN, oligos), les protéines (marquées), les dosages protéiques (Bradford, BCA, Lowry), la cinétique, OD600 et les méthodes manuelles
  • Réétalonnage non nécessaire grâce à la True Path Technology™
  • Sample ControlTM et Blank ControlTM pour l’analyse de la qualité des échantillons et l’identification des contaminants
  • Options de contrôle : Intégré avec écran tactile de 7 po, ordinateur et tablette
  • Ports d’entrée et de sortie 2 x USB A, USB B, HDMI, Ethernet, Wi-Fi
  • Logiciel conforme à la norme 21 CFR partie 11 (en option)
  • Serveur de fichiers intégré
  • Intégration du LIMS via l’API REST
  • Bloc-pile intégré, temps de fonctionnement jusqu’à 8 h
  • Fabriqué en Allemagne
Spécification
Précision de l’absorbance < 1,75 % à 0,7 A (0,67 mm de trajet) à 280 nm de la mesure
Gamme d’absorbance 0 à 2,6 A
Hauteur au centre du faisceau 8,5 mm
Raccordements 2 ports USB A, USB B, HDMI, Ethernet, WiFi
Type de détecteur Matrice CCD à 3 648 éléments
Affichage écran tactile compatible avec les gants de 7 po ; 1 024 x 600 pixels
Dimensions (L x l x H) 200 x 200 x 120 mm
Langues Anglais, français, allemand, espagnol, portugais, russe, chinois, japonais
Source lumineuse Flash au xénon
Bande passante spectrale <1,8 nm
Type Spectrophotomètre
Tension 90/250 V
Wavelength Range 200 à 900 nm
À utiliser avec (application) Acides nucléiques, UV protéiques, dosages protéiques, cinétique, OD600, longueur d’onde, balayage d’onde, courbe d’étalonnage, rapport d’absorbance, concentration, personnalisé
À utiliser avec (équipement) Cuve à sous-microlitre
Comprend Batterie, alimentation, câble USB, housse de protection, logiciel et manuel
Durée de mesure 2,5 secondes
Nbre d’échantillons 1
Température de fonctionnement 37°C ±0,5°C
Longueur du trajet optique 10, 5, 2, 1, 0,5 mm
Processeur NPOS sous Linux
Configuration système Windows 7, 8, 10 (32 et 64 bit) ; OS X, iOS ; Android OS
Précision en longueur d’onde ±0,75 nm
Poids (métrique) 4,5 kg