Description
- Documentation fournie sur une clé USB sous forme de fichier Excel
- Inclut une solution-étalon appropriée NanoPhotometer™ (N-568-S ou N-120-S)
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | NanoPhotometer N120 |
| Certifications/Conformité | Conforme à la norme SOP interne |
| Type d’étalonnage | Auto-étalonnage |
| Type de produit | Qualification de l’installation et qualification opérationnelle (QI / QO) conformes aux données |
| Gamme de produits | NanoPhotomètre |
| Comprend | Documentation QI / QO et solution-étalon (N-120-S) |
For Research Use Only