Learn More
Cytiva Dispositifs centrifuges Nanosep™ avec membrane Omega™
Code produit. 17124791
Click to view available options
MWCO:
100 kDa
10 kDa
300 kDa
30 kDa
3 kDa
Comprend:
100/boîte
24/boîte
500/boîte
Couleur:
Bleu
Gris
Orange
Rouge
Transparent
Conditionnement:
100 pièces
24 pièces
500 pièces
Code produit. 17124791
Marque: Cytiva OD100C34
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez des dispositifs Nanosep™ pour concentrer, purifier et dessaler les peptides, les protéines, les oligonucléotides, l’ADN et l’ARN.
  • Simple, fiable, concentré et dessalant pour échantillons de 50 à 500 μl
  • Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Description EFA :0,3 cm2
Matériau (membrane) PES
MWCO 100 kDa
Stérilité Non stérile
Matériau de boîtiers Polypropylène
Comprend 100/boîte
Volume (métrique) 50 à 500 μL (échantillon)