Learn More
Cytiva Dispositifs centrifuges Nanosep™ avec membrane en PTFE mouillable à l’eau
Code produit. 17184801
Click to view available options
Porosité:
0,2 μm
0,45 μm
Comprend:
100/boîte
500/boîte
Conditionnement:
100 pièces
500 pièces
Code produit. 17184801
Marque: Cytiva ODPTFE02C35
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisez des dispositifs Nanosep™ pour concentrer, purifier et dessaler les peptides, les protéines, les oligonucléotides, l’ADN et l’ARN.
  • Simple, fiable, concentré et dessalant pour échantillons de 50 à 500 μl
  • Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Description EFA :0,3 cm2
Matériau (membrane) PTFE (hydrophile)
Porosité 0,2 μm
Stérilité Non stérile
Matériau de boîtiers Polypropylène
Comprend 500/boîte
Volume (métrique) 50 à 500 μL (échantillon)