Learn More
Cytiva Dispositifs centrifuges Nanosep™ MF avec membrane Bio-Inert™
Click to view available options
Porosité:
0,2 μm
0,45 μm
Comprend:
100/boîte
24/boîte
500/boîte
Conditionnement:
100 pièces
24 pièces
500 pièces
Description
- Simple, fiable, concentré et dessalant pour échantillons de 50 à 500 μl
- Ce produit n’est pas approuvé pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres.
Spécification
Spécification
| Couleur | Turquoise |
| Description | EFA :0,3 cm2 |
| Matériau (membrane) | Bio-Inert (nylon modifié) |
| Porosité | 0,2 μm |
| Stérilité | Non stérile |
| Matériau de boîtiers | Polypropylène |
| Comprend | 100/boîte |
| Volume (métrique) | 50 à 500 μL (échantillon) |