missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MedChemExpress NAP-2/CXCL7 Protein, Human
Click to view available options
Quantité:
10 μ g
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Stored at -20°C. After reconstitution, it is stable at 4°C for 1 week or -20°C for longer. It is recommended to freeze aliquots at -20°C or -80°C for extended storage. |
| Quantité | 10 μ g |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| Poids moléculaire | Approximately 7.6 kDa |
| Synonyme | rHuNAP-2/CXCL7∣ C-X-C motif chemokine 7∣ Platelet basic protein∣ MDGF∣ SCYB7 |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Share a Content Correction