missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Napabucasin, MedChemExpress

Code produit. 16432067
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16432067

Marque: Medchem Express HY13919

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress Napabucasin (BBI608) is a STAT3 inhibitor which blocks stem cell activity in cancer cells.

Napabucasin (BBI608) is a STAT3 inhibitor which blocks stem cell activity in cancer cells.

Spécification

Nom chimique ou matériau Napabucasin
Forme physique Powder
CAS 83280-65-3
Couleur Green Yellow
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H8O4
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Synonyme BBI608
Informations sur la solubilité DMSO : 4.44 mg/mL (18.48 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(C1=C2OC(C(C)=O)=C1)C3=C(C2=O)C=CC=C3
Poids moléculaire (g/mol) 240.21
Poids de la formule 240.21
Pourcentage de pureté 99.27%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis