Learn More
Chlorhydrate de naphazoline, LoGiCal
Code produit 30458767
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30458767 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30458767 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0075.00
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Naphazoline Hydrochloride
CAS 550-99-2
Noms d’analytes ou de composants Naphazoline Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H14 N2 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Naphazoline Hydrochloride, 4,5-Dihydro-2-(1-naphthalenylmethyl)-1H-imidazole monohydrochloride, 2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline monohydrochloride, Naphazoline hydrochloride, 2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride, 2-(1-Naphthylmethyl)imidazoline hydrochloride, Ak-Con, Albalon, Allerest Eye Drops, Clera, Coldan, Comfort Eye Drops, Degest 2, Iridina Due, Naphazoline chloride, Naphcon, Naphthasolium chloride, Niazol, Ocumethyl, Opcon, Privine (American), Privine hydrochloride, Prizole hydrochloride, Rhinantin, Rhinatin, Rhinoperd, Sanorin-Spofa, Strictylon, Stricylon, Vasoclear, Vasocon, 2-(alpha-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C14H14N2.ClH/c1-2-7-13-11(4-1)5-3-6-12(13)10-14-15-8-9-16-14;/h1-7H,8-10H2,(H,15,16);1H
Type de solution Purs, non dilués
SMILES Cl.C(C1=NCCN1)c2cccc3ccccc23
Nom IUPAC 2-(naphtalén-1-ylméthyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole;chlorhydrate
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 246.74
Quantité 10 mg
Poids de la formule 246,0924 g/mol