Learn More
Naphazoline hydrochloride, MedChemExpress
Code produit. 16410938
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Code produit. 16410938
Marque: Medchem Express HYB0446
MedChemExpress Naphazoline (Naphthazoline) hydrochloride is a potent α-adrenergic receptor agonist. Naphazoline hydrochloride reduces vascular hyperpermeability and promotes vasoconstriction. Naphazoline hydrochloride reduces the levels of inflammatory factors (TNF-α, IL-1β and IL-6), cytokines (IFN-γ and IL-4), IgE, GMCSF, and NGF。Naphazoline hydrochloride can be used for non-bacterial conjunctivitis research.
Naphazoline (Naphthazoline) hydrochloride is a potent α-adrenergic receptor agonist. Naphazoline hydrochloride reduces vascular hyperpermeability and promotes vasoconstriction. Naphazoline hydrochloride reduces the levels of inflammatory factors (TNF-α, IL-1β and IL-6), cytokines (IFN-γ and IL-4), IgE, GMCSF, and NGF。Naphazoline hydrochloride can be used for non-bacterial conjunctivitis research.
Spécification
Nom chimique ou matériau Naphazoline hydrochloride
Forme physique Solid
CAS 550-99-2
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H15ClN2
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Synonyme Naphthazoline hydrochloride
Informations sur la solubilité H2O : 50 mg/mL (202.64 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 25 mg/mL (101.32 mM)
SMILES C1(CC2=NCCN2)=CC=CC3=CC=CC=C13.Cl
Poids moléculaire (g/mol) 246.74
Poids de la formule 246.74
Pourcentage de pureté 98.37%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.