Learn More
Chlorhydrate de naphazoline, Mikromol™
Code produit 18013950
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18013950 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18013950 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0075.000250
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Chlorhydrate de naphazoline
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Naphazoline Hydrochloride
CAS 550-99-2
Noms d’analytes ou de composants Naphazoline Hydrochloride
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H14 N2 . Cl H
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Naphazoline Hydrochloride, 4,5-Dihydro-2-(1-naphthalenylmethyl)-1H-imidazole monohydrochloride, 2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline monohydrochloride, Naphazoline hydrochloride, 2-(1-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride, 2-(1-Naphthylmethyl)imidazoline hydrochloride, Ak-Con, Albalon, Allerest Eye Drops, Clera, Coldan, Comfort Eye Drops, Degest 2, Iridina Due, Naphazoline chloride, Naphcon, Naphthasolium chloride, Niazol, Ocumethyl, Opcon, Privine (American), Privine hydrochloride, Prizole hydrochloride, Rhinantin, Rhinatin, Rhinoperd, Sanorin-Spofa, Strictylon, Stricylon, Vasoclear, Vasocon, 2-(alpha-Naphthylmethyl)-2-imidazoline hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C14H14N2.ClH/c1-2-7-13-11(4-1)5-3-6-12(13)10-14-15-8-9-16-14;/h1-7H,8-10H2,(H,15,16);1H
SMILES Cl.C(C1=NCCN1)c2cccc3ccccc23
Nom IUPAC 2-(naphthalène-1-ylméthyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole ;chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 246.74
Quantité 250 mg
Poids de la formule 246,0924 g/mol
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.