Learn More
Acide (naphtalén-1-yl)acétique (acide 1-naphtylacétique), Mikromol™
Code produit 17980616
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17980616 100 mg 100mg
17953706 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17980616 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0075.02
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Acide (naphtalén-1-yl)acétique (acide 1-naphtylacétique)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-Naphthyl acetic acid
CAS 86-87-3
Noms d’analytes ou de composants 1-Naphthyl acetic acid
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H10 O2
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Naphazoline Hydrochloride Imp. B (EP), Naphazoline Imp. B (EP), (Naphthalen-1-yl)acetic Acid, Naphazoline Nitrate Imp. B (EP), 1-Naphthylacetic Acid, Naphazoline Hydrochloride Impurity B, Naphazoline Nitrate Impurity B, Naphazoline Impurity B, Naphazoline Impurity B
Formule InChI InChI=1S/C12H10O2/c13-12(14)8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-7H,8H2,(H,13,14)
SMILES OC(=O)Cc1cccc2ccccc12
Nom IUPAC Acide 2-naphtalène-1-ylacétique
Poids moléculaire (g/mol) 186.21
Quantité 100 mg
Poids de la formule 186,0681 g/mol