Learn More
(Naphtalén-1-yl)acétonitrile (1-Naphtylacétonitrile), Mikromol™
Product Code. 17993796
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
17993796 25 mg 25mg
17993146 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17993796 Supplier Mikromol Supplier No. MM0075.040025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
(Naphtalén-1-yl)acétonitrile (1-Naphtylacétonitrile)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau (Naphthalen-1-yl)acetonitrile (1-Naphthylacetonitrile)
CAS 132-75-2
Noms d’analytes ou de composants (Naphthalen-1-yl)acetonitrile (1-Naphthylacetonitrile)
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C12 H9 N
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Naphazoline Hydrochloride Imp. C (EP), Naphazoline Imp. C (EP), (Naphthalen-1-yl)acetonitrile, Naphazoline Nitrate Imp. C (EP), 1-Naphthylacetonitrile, Naphazoline Hydrochloride Impurity C, Naphazoline Nitrate Impurity C, Naphazoline Impurity C, Naphazoline Impurity C
Formule InChI InChI=1S/C12H9N/c13-9-8-11-6-3-5-10-4-1-2-7-12(10)11/h1-7H,8H2
SMILES N#CCc1cccc2ccccc12
Nom IUPAC 2-naphthalène-1-ylacétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 167.21
Quantité 25 mg
Poids de la formule 167,0735 g/mol