Learn More
Naphtalén-2-ol (bêta-naphtol), Mikromol™
Code produit 17943866
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17943866 100 mg 100mg
30051692 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17943866 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0731.01
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Naphtalén-2-ol (bêta-naphtol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau beta-Naphthol
CAS 135-19-3
Noms d’analytes ou de composants beta-Naphthol
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H8 O
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Naphthalen-2-ol, Tolnaftate Imp. A (EP), beta-Naphthol, 2-Naphthalenol, 2-Naphthol (8CI), 2-Hydroxynaphthalene, Azogen Developer A, Betanaphthol, Bordeaux Base GP, C.I. 37500, C.I. Azoic Coupling Component 1, C.I. Developer 5, Developer A, Developer AMS, Developer BN, Developer NA, Isonaphthol, NSC 2044, NSC 5737, Naphthol B, beta-Hydroxynaphthalene, beta-Naphthyl alcohol, Tolnaftate Impurity A
Formule InChI InChI=1S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H
SMILES Oc1ccc2ccccc2c1
Nom IUPAC Naphtalène-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 144.17
Quantité 100 mg
Poids de la formule 144,0575 g/mol