Learn More
Naphtalène-1-carbonitrile, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11333556
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11333556
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L14498.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 86-53-3 | C11H7N | 153.184 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 86-53-3
Formule moléculaire C11H7N
Poids moléculaire (g/mol) 153.184
Numéro MDL MFCD00003866
Clé InChI YJMNOKOLADGBKA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-naphthonitrile, 1-cyanonaphthalene, 1-naphthalenecarbonitrile, naphthalenecarbonitrile, 1-naphthylnitrile, alpha-naphthonitrile, 1-naphthalenenitrile, alpha-naphthylnitrile, alpha-cyanonaphthalene, unii-2as1lz61hd
CID PubChem 6846
Nom IUPAC naphtalène-1-carbonitrile
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Naphthalene-1-carbonitrile
Point de fusion 33°C to 38°C
Point d’ébullition 299°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3439
Beilstein 971255
Poids de la formule 153.18
Pourcentage de pureté 95%