Learn More
Sel de sodium d’acide naphtalène-1-sulfonique, 99 % (poids sec), eau < 2 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7026479
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11420677
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B22488.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 130-14-3 | C10H7NaO3S | 230.213 g/mol
Naphthalene-1-sulfonic acid sodium salt is used as a detection reagent to investigate ion-pair high-performance liquid chromatographic retention behavior of copper(II)-1-oxa-4,7,10,13-tetraazacyclopentadecane complex. It is also used to prepare naphthalene-1-sulfonyl chloride by reaction with phosphorousoxy chloride. Further, it is used as a stationary liquid phase for resolution of dichlorophenol isomers by gas chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1-Naphtalènesulfonate de sodium est utilisé comme réactif de détection pour étudier la rétention par chromatographie en phase liquide à haute performance par appariement d’ions du complexe cuivre(II)-1-oxa-4,7,10,13-tétraazacyclopentadécane. Il sert également à préparer le chlorure de 1-naphtalènesulfonyle par réaction avec le trichlorure phosphorique. De plus, il est utilisé comme phase liquide stationnaire pour la résolution d’isomères de dichlorophénol par chromatographie en phase gazeuse.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 130-14-3
Formule moléculaire C10H7NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 230.213
Numéro MDL MFCD00064964
Clé InChI HIEHAIZHJZLEPQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 1-naphthalenesulfonate, sodium naphthalene-1-sulfonate, 1-naphthalenesulfonic acid sodium salt, unii-mai7v3c3pn, sodium naphthalenesulphonate, sodium naphthalene sulfonate, 1-naphthalenesulfonic acid, sodium salt, alpha salt, sodium alpha-naphthalenesulfonate, mai7v3c3pn
CID PubChem 23661867
Nom IUPAC sodium ; naphthalène-1-sulfonate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Naphthalene-1-sulfonic acid sodium salt
Point de fusion 299°C to 301°C
Notes de pourcentage du dosage (Poids sec), eau < 2 %
Quantité 5 g
Beilstein 3639038
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 230.22
Pourcentage de pureté 99%