Learn More
Naphtalène 100 μg/mL dans le méthanol, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30326965
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326965 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326965 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREGA09011123ME
Des économies importantes pour une meilleure séparation
Utilisez le code promo 27992
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Naphthalene
CAS 91-20-3
Noms d’analytes ou de composants Naphthalene
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C10 H8
Concentration 100 μg/ml
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Naphthalene, Albocarbon, Dezodorator, Moth flakes, NSC 37565, Naphthene, Tar camphor, White tar
Formule InChI InChI=1S/C10H8/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h1-8H
SMILES c1ccc2ccccc2c1
Nom IUPAC naphtalène
Solvent or Matrix Méthanol
Poids moléculaire (g/mol) 128.17
Quantité 1 mL
Poids de la formule 128,0626 g/mol