Learn More
Sel de sodium d’acide de naphtalène-2-sulfonique, chromatographie de paires d’ions, Fisher Chemical
Code produit 10294100 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10294100 25 g Récipient de poudre en plastique 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10294100 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur N/0216/46
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Spécification
CAS 532-02-5
Couleur Blanc
Forme physique Solide en poudre
Quantité 25 g
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire C10H7NaO3S
Numéro MDL MFCD00064186
Synonyme sodium 2-naphthalenesulfonate, sodium naphthalene-2-sulfonate, 2-naphthalenesulfonic acid sodium salt, 2-naphthalenesulfonic acid, sodium salt, unii-r5f0ctd2oj, sodium-2-naphthalenesulfonate, sodium naphthalene-6-sulfonate, 2-naphthalene sulfonic acid sodium salt, sodium beta-naphthalenesulfonate, sodium naphthalene-2-sulphonate
Clé InChI YWPOLRBWRRKLMW-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Nom IUPAC sodium ; naphthalène-2-sulfonate
Poids moléculaire (g/mol) 230.21
CID PubChem 23661868
Poids de la formule 230,22g/mol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 2-Naphthalenesulfonic acid sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.