Learn More
Naphthalène, 99+ %, grade scintillation, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10124390 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
250g
5g
Code produit. 10124390
Marque: Thermo Scientific Acros 180200010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 91-20-3 | C10H8 | 128.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la spectroscopie par fluorescence/luminescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 91-20-3
Formule moléculaire C10H8
Poids moléculaire (g/mol) 128.17
Numéro MDL MFCD00001742
Clé InChI UFWIBTONFRDIAS-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 931
ChEBI CHEBI:16482
Nom IUPAC naphtalène
SMILES C1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Spécification
Point d’ébullition 218.0°C
Nom chimique ou matériau Naphthalene
Point de fusion 79.0°C to 82.0°C
Note relative au nom 99+%
Forme physique Poudre
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Densité 0.9900g/mL
Couleur Beige à saumon rouge
Quantité 1 kg
Point d’éclair 78°C
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Spectre IR Authentique
Formule linéaire C10H8
Beilstein 05, IV, 1640
Merck Index 15, 6455
Conditionnement Flacon en verre
Informations sur la solubilité Solubility in water: 30 mg/l (25°C). Other solubilities: soluble in ethanol,, very soluble in acetone, chloroform, ether,, benzene, toluene, carbon disulfide
Poids de la formule 128.17
Pourcentage de pureté ≥99%
Gravité spécifique 0.99