Learn More
Impureté F du naproxène EP, Mikromol™
Code produit 30049817
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30049817 25 mg 25mg
17920776 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30049817 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0152.120025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Impureté F du naproxène EP
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl (2S)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoate (Naproxen Ethyl Ester)
CAS 31220-35-6
Noms d’analytes ou de composants Ethyl (2S)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoate (Naproxen Ethyl Ester)
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire C16 H18 O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Ethyl (2S)-2-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)propanoate, Naproxen Imp. F (EP), Naproxen Ethyl Ester, Naproxen Impurity F
Formule InChI InChI=1S/C16H18O3/c1-4-19-16(17)11(2)12-5-6-14-10-15(18-3)8-7-13(14)9-12/h5-11H,4H2,1-3H3/t11-/m0/s1
SMILES CCOC(=O)[C@@H](C)c1ccc2cc(OC)ccc2c1
Nom IUPAC éthyl (2S)-2-(6-méthoxynaphthalène-2-yl)propanoate
Poids moléculaire (g/mol) 258.31
Quantité 25 mg
Poids de la formule 258.1256 g/mol