Learn More
Naproxène sodique, LoGiCal
Code produit 30462270
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30462270 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30462270 Fournisseur LoGiCal Code fournisseur LGCFOR0152.04
 Article restreint
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les matériaux de référence certifiés de LoGiCal se présentent sous forme de solutions pures, de solutions natives et de solutions marquées aux isotopes stables, avec une documentation et un support d'experts. Des laboratoires médico-légaux aux laboratoires cliniques, choisissez LoGiCal pour votre confiance, votre conformité et votre excellence analytique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Naproxen Sodium
CAS 26159-34-2
Noms d’analytes ou de composants Naproxen Sodium
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C14 H13 O3 . Na
Certifications/Conformité ISO 9001
Synonyme Naproxen Sodium, (2S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propanoic acid sodium salt, Aflaxen, Agilxen, Aleve, Anaprox, Anaprox DS, Anax, Apranax, Apraxin, Apronax, Axer, Dafloxen, Duk-F, Flanax, Flanax Forte, Gynestrel, Lefaine, Licorax, Miranax, Naprelan, Naprogesic, Naprosyn sodium, Naproxen sodium, Narocin, Primeral, RS 3560, Sodium (+)-6-methoxy-2-naphthalenepropionate, Sodium d-2-(6-methoxy-2-naphthyl)propionate, Sodium naprosyn, Sodium naproxen, Sutolin, Synflex, Synflex Forte, Uniflam, Xenobid, (alphaS)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt (1:1), (S)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt, (alphaS)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt, L-(-)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt
Formule InChI InChI=1S/C14H14O3.Na/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10;/h3-9H,1-2H3,(H,15,16);/q;+1/p-1/t9-;/m0./s1
Type de solution Purs, non dilués
SMILES [Na+].COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(=O)[O-]
Nom IUPAC sodium;(2S)-2-(6-méthoxynaphtalén-2-yl)propanoate
Industry Type Essais cliniques
Poids moléculaire (g/mol) 252.24
Quantité 10 mg
Poids de la formule 252,0762 g/mol