Learn More
Naproxen sodium, MedChemExpress
Code produit. p-200101522
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
Code produit. 16436298
Marque: Medchem Express HY15030A
MedChemExpress Naproxen sodium is a COX-1 and COX-2 inhibitor with IC50s of 8.72 and 5.15 μM, respectively in cell assay.
Naproxen sodium is a COX-1 and COX-2 inhibitor with IC50s of 8.72 and 5.15 μM, respectively in cell assay.
Spécification
Nom chimique ou matériau Naproxen sodium
CAS 26159-34-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H13NaO3
Quantité 10 g
Informations sur la solubilité H2O : 75 mg/mL (297.34 mM; Need ultrasonic and warming) ∣DMSO : 5 mg/mL (19.82 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@H](C(O[Na])=O)C1=CC2=CC=C(OC)C=C2C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 252.24
Poids de la formule 252.24
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.