Learn More
Naproxène sodique, Mikromol™
Description
Naproxène sodique
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Naproxen Sodium |
| CAS | 26159-34-2 |
| Noms d’analytes ou de composants | Naproxen Sodium |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Formule moléculaire | C14 H13 O3 . Na |
| Certifications/Conformité | ISO 17034 |
| Synonyme | Naproxen Sodium, (2S)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propanoic acid sodium salt, Aflaxen, Agilxen, Aleve, Anaprox, Anaprox DS, Anax, Apranax, Apraxin, Apronax, Axer, Dafloxen, Duk-F, Flanax, Flanax Forte, Gynestrel, Lefaine, Licorax, Miranax, Naprelan, Naprogesic, Naprosyn sodium, Naproxen sodium, Narocin, Primeral, RS 3560, Sodium (+)-6-methoxy-2-naphthalenepropionate, Sodium d-2-(6-methoxy-2-naphthyl)propionate, Sodium naprosyn, Sodium naproxen, Sutolin, Synflex, Synflex Forte, Uniflam, Xenobid, (alphaS)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt (1:1), (S)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt, (alphaS)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt, L-(-)-6-Methoxy-alpha-methyl-2-naphthaleneacetic acid sodium salt |
| Formule InChI | InChI=1S/C14H14O3.Na/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10;/h3-9H,1-2H3,(H,15,16);/q;+1/p-1/t9-;/m0./s1 |
| SMILES | [Na+].COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(=O)[O-] |
| Nom IUPAC | sodium ;(2S)-2-(6-méthoxynaphthalène-2-yl)propanoate |
| Afficher plus |