Learn More
Naringine dihydrochalcone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7043280
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 15448349
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar J66830.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18916-17-1
Formule moléculaire C27H34O14
Poids moléculaire (g/mol) 582.555
Numéro MDL MFCD08436145
Clé InChI CWBZAESOUBENAP-NDAHTVSZSA-N
Synonyme 1-[4-[(2-O-(6-Deoxy-a-L-rhamnopyranosyl)-b-D-glucopyranosyl]oxy]-2,6-dihydroxyphenyl]-3-(4-hydroxyphenyl)-1-propanone
CID PubChem 126963586
Nom IUPAC 1-[4-[(3R,4R,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)-3-[(3R,4R,5R,6S)-3,4,5-trihydroxy-6-méthyloxano-2-yl]oxyoxano-2-yl]oxy-2,6-dihydroxyphényl]-3-(4-hydroxyphényl)propan-1-one
SMILES CC1C(C(C(C(O1)OC2C(C(C(OC2OC3=CC(=C(C(=C3)O)C(=O)CCC4=CC=C(C=C4)O)O)CO)O)O)O)O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Naringin dihydrochalcone
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in DMSO
Poids de la formule 582.55
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre