Learn More
BRAND™ Pissette en PFA à col étroit
La pissette à col étroit construit en PFA de qualité technique comprend un bouchon à vis en ETFE et des tubes en FEP.
123.00€ - 178.00€
Spécification
Matériau | PFA |
---|---|
Filetage (métrique) | GL 25 |
Bouche | Étroit |
Matériau du bouchon | ETFE |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10000182
|
BRAND™
143848 |
250 ml |
123.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 04-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10171832
|
BRAND™
143854 |
500 ml |
178.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- en PFA de qualité technique
- Bouchon à vis en ETFE
- Tubes FEP
- Ces flacons contiennent une petite fraction de PFA retraité provenant de notre procédé de production
- Des pointes de tubes de lavage peuvent être coupées pour augmenter le débit
- Résiste aux températures élevées et aux attaques chimiques
Spécification
PFA | |
Étroit | |
Bouchon à vis |
GL 25 | |
ETFE |