Learn More
Gravis Flacons en verre ambré à col étroit
Code produit. 11783803
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
15 ml
250 ml
1090 ml
Nb par paquet:
14/boîte
195/boîte
216/boîte
60Pack
Conditionnement:
14 pièces
195 pièces
216 pièces
60 pièces
Code produit. Capacité (métrique) Nb par paquet unitSize
11783803 250 ml 60Pack 60 pièces
11757225 10 ml 195/boîte 195 pièces
11743783 15 ml 216/boîte 216 pièces
11722585 1090 ml 14/boîte 14 pièces
4 options
Code produit. 11783803
Marque: Gravis C00854EURO
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permettent un excellent stockage des échantillons en laboratoire. Les flacons en verre à col étroit ambré Gravis sont teintés afin de protéger les matériaux photosensibles.
  • Disponibles en plusieurs capacités
  • En verre sodocalcique
  • Bouchons non inclus
Spécification
Capacité (métrique) 250 ml
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) interne 20mm
Matériau Verre sodocalcique
Nb par paquet 60Pack
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 143 mm
Type de produit Flacon
Diamètre (métrique) 62 mm