Learn More
Gravis Flacons en verre ambré à col étroit
Code produit. p-8000723
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
15 ml
250 ml
1090 ml
Nb par paquet:
14/boîte
195/boîte
216/boîte
60Pack
Conditionnement:
14 pièces
195 pièces
216 pièces
60 pièces
Code produit. 11757225
Marque: Gravis A002121195
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permettent un excellent stockage des échantillons en laboratoire. Les flacons en verre à col étroit ambré Gravis sont teintés afin de protéger les matériaux photosensibles.
  • Disponibles en plusieurs capacités
  • En verre sodocalcique
  • Bouchons non inclus
Spécification
Capacité (métrique) 10 ml
Couleur Ambrés
Diamètre (métrique) interne 13 mm
Matériau Verre sodocalcique
Nb par paquet 195/boîte
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 51 mm
Type de produit Flacon
Diamètre (métrique) 24 mm