Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Flacon à fond plat à col étroit
Flacon à fond plat avec rebord perlé
Marque: Lenz Laborglasintrumente™ 07045085
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Conformes à la norme DIN ISO 1773 en plus de la norme
- Matériau : DURAN™
Spécification
65 mm | |
315 mm | |
1 |
6000 mL | |
Étroit | |
237 mm |