Learn More
Kautex™ Flacons en PEBD à col étroit naturels
Code produit. 10444461
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 ml
10 ml
20 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
1500 pièces
1800 pièces
3600 pièces
Code produit. 10444461
Marque: Kautex™ 2000070508
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez les flacons en PEBD à col étroit Kautex™ naturels en laboratoire, comme outil essentiel pour effectuer des recherches et des expériences. Fermez-les solidement avec les bouchons disponibles à l’achat séparément.
  • Sans bouchon
  • Col étroit
  • Structure en PEBD
  • Capacité métrique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau PEBD
Nb par paquet 1Chaque
Conditionnement Flacon
Quantité 1Chaque
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 223,5 mm
Type de produit Flacon
Diamètre (métrique) 97,5mm