Learn More
Kautex™ Flacons en PEBD à col étroit naturels
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 ml
10 ml
20 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
1500 pièces
1800 pièces
3600 pièces
Description
- Sans bouchon
- Col étroit
- Structure en PEBD
- Capacité métrique
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 3 ml |
| Matériau | PEBD |
| Nb par paquet | 1 unité |
| Conditionnement | Flacon |
| Quantité | 1 unité |
| Bouche | Étroit |
| Type de produit | Flacon |