Learn More
Buerkle™ Flacon de réactif à col étroit
4.41 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 mL
1 000 ml
Hauteur (métrique):
108 mm
136 mm
170 mm
221 mm
Description
- PEHD, transparent
- Bouchon à vis inviolable, bleu en PP
Spécification
Type de produit | Flacon de réactif |
Matériau | HDPE |
Comprend | Bouchons à vis inviolables bleus en PP |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Capacité (métrique) | 1 000 ml |
Couleur | Transparent |
À utiliser avec (application) | Convient également aux huiles visqueuses |
Hauteur (métrique) | 221 mm |
Longueur (métrique) | 85 mm |
Largeur (métrique) | 85 mm |