Learn More
Novus Biologicals™ NARS2 293T Cell Transient Overexpression Lysate
Tous les produits Bio Techne ProduitsSpécification
Spécification
| Quantité | 0,1 ml |
| Contenu et stockage | Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. |
| Cible | NARS2 |
| Synonyme | asnRS, asparagine tRNA ligase 2, mitochondrial (putative), Asparagine--tRNA ligase, asparaginyl-tRNA synthetase 2, mitochondrial (putative), EC 6.1.1, EC 6.1.1.22, FLJ23441, probable asparaginyl-tRNA synthetase, mitochondrial, SLM5 |
| Symbole de gène(s) | NARS2 |