Learn More
Whirl-Pak™ Kit d’échantillonnage de carcasses de viande et de volaille (18 oz.) avec gants en PE et tampon
GREENER_CHOICE
Code produit. 16871590 Tous les produits Whirl-Pak Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
532 mL
Conditionnement:
1 kit
Code produit. Capacité (métrique) unitSize
16871590 532 mL 1 kit
1 options
Code produit. 16871590
Marque: Whirl-Pak™ B01324WA
Conçu pour l’échantillonnage des carcasses de viande et de dinde afin de détecter la présence de E. coli
  • Une paire de gants stériles indifférenciés (Taille : L), en polyéthylène
  • 25 ml d’eau peptonée tamponnée (date de péremption indiquée sur la boîte)
  • Sachet Whirl-Pak™ Speci-Sponge™
  • Deux matrices stériles jetables, une pour les carcasses de viande (10 x 10 cm) et une pour les dindes (5 x 10 cm)
  • La matrice jetable élimine la nécessité de redésinfecter les modèles réutilisables, et permet ainsi de gagner du temps et de l’argent et de faciliter son transport vers la carcasse
  • Les matrices se conforment aux contours de la carcasse, ce qui facilite l’écouvillonnage dans la zone requise
  • Les gants et matrices sont conditionnés ensemble dans un sachet en plastique scellé muni d’une perforation pour faciliter l’ouverture
Informations sur la commande
Boîte de 25 kits
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 18 oz
Capacité (métrique) 532 mL
Type de bouchon Rouleau et fil
Couleur Clear with White Block
Jetable Single-use
À utiliser avec (application) Échantillonnage des carcasses de viande et de volaille
Comprend Une paire de gants stériles indifférenciés (Taille : L), en polyéthylène ; 25 ml d’eau peptonée tamponnée (date de péremption indiquée sur la boîte) ; Sachet Whirl-Pak™ Speci Sponge™ ; Deux matrices stériles jetables, une pour les carcasses de viande (10 x 10 cm) et une pour les dindes (5 x 10 cm)
Matériau Polyéthylène
Stérilité Stérile
Volume plein 18 oz.
Sans latex Oui
Nb par paquet 25/Pk.
Conditionnement externe Cardboard
Conditionnement interne protecteur Plastic
Quantité 25 kits/boîte
Méthode de stérilisation Ethylene Oxide Gas
Plage de températures (impériale) -320°F to +180°F
Plage de températures (métrique) -196°C to +82°C
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 23 cm
Largeur (impériale) 4.25 in.
Largeur (métrique) 11.5 cm
Type de produit Sample Bag with Labeling Area