Learn More
Whirl-Pak™ Sachets pour échantillons standard Whirl-Pak™
GREENER_CHOICE
Code produit. 11791664 Tous les produits Whirl-Pak Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
12,5 x 6,5 cm
12,5 x 7,5 cm
12.5 x 7.5 cm (5 x 3 in)
18,5 x 7,5 cm
18.5 x 7.5 cm (7.25 x 3 in)
19 x 13 cm
23 x 11.5 cm (9 x 4.5 in)
23 x 11.5 cm (9 x 4.5 po)
23 x 15 cm (9 x 6 in)
23 x 15 cm (9 x 6 po)
23 x 15 cm
30 x 19 cm (12 x 7.5 po)
30,5 x 12,5 cm
38 x 12.5 cm (15 x 5 in)
38 x 15 cm
38 x 19 cm
9.5 x 18 cm (7 x 3.75 in)
Épaisseur (impériale):
2,25 mil
2,5 mil
3 mil
4 mil
Capacité (impériale):
1 oz
2 oz.
2 oz
4 oz.
4 oz
7 oz.
13 oz.
18 oz.
24 oz.
27 oz.
36 oz.
42 oz.
55 oz.
69 oz
Type de produit:
Sac d'échantillons avec zone d'étiquetage
Sachet d’échantillonnage
Conditionnement:
10000 pièces
500 pièces
Code produit. 11791664
Marque: Whirl-Pak™ B01018
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Disposent de renforts anti-perforation pour une protection contre les extrémités métalliques saillantes. Les sachets Easy-To-Close Nasco™ Whirl-Pak™ sont parfaits pour l’échantillonnage et l’analyse des produits.
Disposent de renforts anti-perforation pour une protection contre les extrémités métalliques saillantes.Les sachets Easy-To-Close Nasco™ Whirl-Pak™ sont parfaits pour l’échantillonnage et l’analyse des produits.
  • Sachets en polyéthylène transparents
  • Faire tourner ou replier le sachet à trois reprises et le fixer à l’aide des languettes de fermeture permet de créer un récipient d’échantillonnage étanche
  • Stérilisés au gaz, documentation disponible
  • Les languettes de préhension empêchent la contamination par contact des doigts lors de l’ouverture
  • Les sachets inscriptibles comprennent une zone qui accepte le stylo à bille ou le crayon
  • Les sachets peuvent être congelés à n’importe quelle température ; y compris l’azote liquide--manipulation soigneuse nécessaire après la congélation
  • Épaisseur, 2,25 à 4 mil
  • Sans RNase, DNase, pryogène et HBP
  • Conformes aux exigences réglementaires et industrielles de l’EPA, de la FDA, du HACCP et de l’USDA
  • Les sachets ne doivent pas être utilisés à des températures supérieures à 180°F (82°C).
Spécification
Description Style uni
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 13 oz.
Capacité (métrique) 384 mL
Certifications/Conformité ISO 9001:2008
Type de bouchon Attache de fermeture
Couleur Transparent
Jetable Single-use
Matériau Polyéthylène
Stérilité Stérile
Épaisseur (métrique) 0,076 mm
Sans latex Oui
Nb par paquet 500/Pk.
Conditionnement externe Cardboard
Conditionnement interne protecteur Plastic
Quantité 500/boîte
Méthode de stérilisation Ethylene Oxide Gas
Plage de températures (impériale) -320°F to +180°F
Plage de températures (métrique) -196°C to +82°C
Épaisseur (impériale) 3 mil
Dimensions (L x l) 19 x 13 cm
Longueur (impériale) 7,5 in
Longueur (métrique) 19 cm
Largeur (impériale) 5,24 in
Largeur (métrique) 13 cm
Type de produit Sachet d’échantillonnage