Learn More
Naspm trihydrochloride, MedChemExpress
Code produit. p-200098299
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16461437
Marque: Medchem Express HY12506A
MedChemExpress Naspm trihydrochloride (1-Naphthylacetyl spermine trihydrochloride), a synthetic analogue of Joro spider toxin, is a calcium permeable AMPA (CP-AMPA) receptors antagonist.
Naspm trihydrochloride (1-Naphthylacetyl spermine trihydrochloride), a synthetic analogue of Joro spider toxin, is a calcium permeable AMPA (CP-AMPA) receptors antagonist.
Spécification
Nom chimique ou matériau Naspm trihydrochloride
Forme physique Solid
CAS 1049731-36-3
Couleur Pale Yellow
Quantité 50 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H37Cl3N4O
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation
Synonyme 1-Naphthylacetyl spermine trihydrochloride
Informations sur la solubilité H2O : 50 mg/mL (104.19 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 6.4 mg/mL (13.34 mM; Need ultrasonic)
SMILES [H]Cl.[H]Cl.[H]Cl.O=C(NCCCNCCCCNCCCN)CC1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Poids moléculaire (g/mol) 479.91
Poids de la formule 479.91
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.