Learn More
Natéglinide, Mikromol™
Code produit 17901376
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17901376 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17901376 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0847.00
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Natéglinide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Nateglinide
CAS 105816-04-4
Noms d’analytes ou de composants Nateglinide
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C19 H27 N O3
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Nateglinide
Formule InChI InChI=1S/C19H27NO3/c1-13(2)15-8-10-16(11-9-15)18(21)20-17(19(22)23)12-14-6-4-3-5-7-14/h3-7,13,15-17H,8-12H2,1-2H3,(H,20,21)(H,22,23)/t15-,16-,17-/m1/s1
SMILES CC(C)[C@@H]1CC[C@H](CC1)C(=O)N[C@H](Cc2ccccc2)C(=O)O
Nom IUPAC (2R) acide
Poids moléculaire (g/mol) 317.42
Quantité 100 mg
Poids de la formule 317,1991 g/mol