Learn More
Thermo Scientific™ Capsules à sertir 20 mm avec septa National pour flacons d’analyse par espace de tête
Click to view available options
Septum:
Feuille d’aluminium / Silicone blanc haute température
PTFE transparent/butyle gris
Polyéthylène moulé intégral SepCap
Conditionnement:
100 pièces
250 pièces
Type:
Système dépressurisation
À sertir
Description
Minimisez le risque de contamination grâce aux capsules à sertir 20 mm avec septa Thermo Scientific™ National, qui sont rapides et pratiques.
Capsules à sertir de 20 mm avec septa préinstallés pour flacons d’analyse d’espace de tête
- Les capsules à septa pré-insérés sont pratiques et minimisent la contamination pendant la manipulation
- Les capsules magnétiques s’utilisent avec les passeurs automatiques de transport magnétiques CTC/Leap™ Technologies, Gerstel™ et d’autres marques
- Les capsules en PTFE/silicone PurePak™ sont emballées dans des jarres en verre pour conserver leur pureté jusqu’au point d’utilisation
- Le SepCap™ en polyéthylène moulé est adapté au stockage à court terme ou aux cas où des accès répétés au flacon sont nécessaires
Spécification
Spécification
| Description | C4020-31 |
| Matériau | Polyethylene, Molded Polyethylene |
| Septum | Polyéthylène moulé intégral SepCap |
| Gamme de produits | National |
| Taille du bouchon | 20mm |
| À utiliser avec (équipement) | Headspace Vials |