Learn More
Thermo Scientific™ Bouchons à vis assemblés National Scientific™ avec septa insérés pour flacons de 4 ml
Click to view available options
Couleur:
noir
rouge
Matériau:
PTFE, Silicone, polypropylène
Septum:
PTFE blanc/silicone naturel
PTFE rouge / silicone blanc
Conditionnement:
100 pièces
Description
Les bouchons à vis assemblés National Scientific avec septa insérés pour flacons de 4 ml sont conçus pour être utilisés avec n’importe quel septa de 13 mm.
Spécification
Spécification
| Description | C4015-1050A |
| Couleur | noir |
| Matériau | PTFE, Silicone, polypropylène |
| Septum | PTFE blanc/silicone naturel |
| Gamme de produits | National |
| À utiliser avec (équipement) | Flacons de 4 ml |