Learn More
Thermo Scientific™ Flacons d’échantillonnage automatique National à sertir
Code produit. 11563810 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Description:
2.5 ml ; 11 mm ; Transparent
Flacons à sertir à fond plat en verre transparent de 8 mm × 40 mm, 1.2 ml
Volume (métrique):
1.2 ml
2.5 ml
Conditionnement:
100 pièces
125 pièces
Code produit. 11563810
Marque: Thermo Scientific™ 60180501
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les flacons d’échantillonnage automatique à sertir Thermo Scientific™ National sont disponibles en transparent ou ambré en plusieurs tailles.
Les flacons d’échantillonnage automatique Thermo Scientific™ National à sertir sont disponibles transparents ou ambrés dans plusieurs tailles.
Informations de commande :
Bouchons à commander séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacons à sertir à fond plat en verre transparent de 8 mm × 40 mm, 1.2 ml
Volume (métrique) 1.2 ml
Volume (métrique) de travail 1,2 ml
Taille du bouchon 8 mm