Learn More
Thermo Scientific™ Flacons Headspace National
Click to view available options
Volume (métrique):
10 ml
20 ml
Conditionnement:
100 pièces
Description
Les flacons Thermo Scientific™ National Headspace satisfont ou dépassent les spécifications OEM.
- Verre borosilicaté de type 1
- Les flacons en verre transparent avec joints à sertir de 20 mm sont conçus pour s’adapter à la plupart des échantillonneurs automatiques pour analyse d’espace de tête
- Les flacons à fond plat optimisent l’efficacité du chauffage lorsqu’ils sont utilisés avec le fond
- Les flacons à fond rond sont plus faciles à manipuler par les bras robotisés qui soulèvent le flacon du plateau
- Les flacons à fond rond distribuent la pression interne produite à haute température sur toute la surface du verre
- La finition à bord biseauté se caractérise par une couronne robuste qui exerce une pression sur le septum, ce qui se traduit par une étanchéité plus efficace
Compatibilité
- Les flacons à fond plat sont dotés d’un col plus long pour s’adapter aux unités Carlo Erba™ et Agilent™
- Les flacons à fond rond sont conçus pour les unités Perkin-Elmer™, Tekmar™ et Varian™
Spécification
Spécification
| Description | 20 ml ; Fond plat ; Bord biseauté |
| Matériau | Verre |
| Volume (métrique) | 20 ml |
| Type de goulot | Beveled |
| Type de base | Flat Bottom |
| Type de bouchon | Bouchon à sertir |
| Taille du bouchon | 20 mm |
| À utiliser avec (équipement) | Unités Carlo Erba™ et Agilent™ |