Learn More
Thermo Scientific™ Inserts National pour flacons à ouverture standard
Description
Dotés d’un dia. ext. nominal de 5 mm, ces inserts Thermo Scientific™ National s’adaptent à la plupart des flacons à sertir à ouverture standard.
- Les inserts à point tiré sont une solution économique pour les applications non critiques
Spécification
Spécification
| Description | C4012-531L |
| Matériau | Glass |
| Volume (métrique) | 225 µl |
| Modèle | Point de précision |
| Type de base | Conique |
| Gamme de produits | National |